HPLC-Säulen, Allure® PFP propyl (USP L43)
Lieferant: Restek
Allure®
REST916950210EA 268 EUR
REST916950210 REST916950220 REST916950212 REST916950222 REST9169552 REST9169562 REST9169572 REST9169561 REST9169512 REST9169511 REST9169555 REST9169565 REST9169532 REST9169575 REST9169515 REST9169535 REST9169552-700
HPLC-Säulen, Allure® PFP propyl (USP L43)
Chromatographiesäulen
PFP-Propylsäulen haben eine Pentafluorphenylphase mit einem Propyl-Abstandshalter. Es weist eine hohe Retention für basische Analyten und eine Phase zur Trennung von Nukleosiden, Nukleotiden, Purinen, Pyrimidinen, halogenierten Verbindungen, β-Blockern und trizyklischen Antidepressiva auf.