Leitfähigkeitstester, Eutech ECTestr 11 / ECTestr 11+
Lieferant: EUTECH
ECTEST11PLS ECTEST11
663-0304EA 201 EUR
663-0304 EUTEECTEST11
Leitfähigkeitstester, Eutech ECTestr 11 / ECTestr 11+
Elektrochemische Messgeräte Leitfähigkeitsmessgeräte
Diese wasserdichten Tester sind ideal für den Einsatz in folgenden Anwendungsbereichen: Wasser- und Abwasseraufbereitung, Kesselabwasser, Galvanikbecken, Trinkwasser, Hydrokultur, Druckindustrie, Aquakultur, Aquaristik, Fischzuchtbetriebe, Schwimmbäder und Spas. Benutzerfreundliche Funktionen wie gleichzeitige Temperaturanzeige, automatische Bereichseinstellung und automatische Temperaturkompensation ermöglichen schnelle und einfache Leitfähigkeitsmessungen unterwegs.
  • Anti-Roll-Design sorgt für sicheren Griff
  • Vom Benutzer austauschbarer Sensor
  • Sensorelement aus Edelstahl 316 in Industriequalität zum Schutz gegen aggressive Proben
  • Großes Display: Gleichzeitige Temperaturanzeige zeigt Modus, ATC und Batterieladestand an
  • Ein- und Mehrpunkt-Kalibrierungen mit automatischen oder manuellen Optionen
  • Nur ECTestr 11+: Dank des innovativen Sensorgehäuse-Designs kann der Sensor zum Eintauchen oder wie ein Behälter zum Aufnehmen von kleinen Probenvolumina verwendet werden; VALOX® Sensorgehäuse für hervorragende chemische Beständigkeit
Lieferumfang: Lieferung mit Batterien.