Poly(methyl hydrogen siloxane) zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.18063.0250
8.18063.1000
8.18063.0250EA
75
EUR
8.18063.0250
8.18063.1000
Poly(methyl hydrogen siloxane) zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Poly(methyl hydrogen siloxane)
Formel:
C₇H₂₁O₂Si₃ |
CAS-Nummer:
26403-67-8 |
Spezifikation Testergebnisse
Solubility | Decomposition (20 °C) |
Vapor Pressure | 25 hPa (20 °C) |
Flash Point |
|
Refractive Index | 1.395 (20 °C, 589 nm) |
Density | 1.00 g/cm3 (20 °C) |
pH | 7 (H2O) |
Refractive index | 1,395 (589 nm) |
Storage temperature | +15...+25 °C |