Isopropyl-2-brom-2-methylpropanoat zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyme: Isopropyl 2-bromo-2-methylpropanoate, Isopropyl 2-bromoisobutyrate, 2-Bromo-2-methylpropionic Acid Isopropyl Ester
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.14785.0025 8.14785.0100
8.14785.0025EA 107 EUR
8.14785.0025 8.14785.0100
Isopropyl-2-brom-2-methylpropanoat zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Isopropyl 2-bromo-2-methylpropionate
Formel: C₇H₁₃BrO₂
Molecular Weight: 209.08 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00055235
CAS-Nummer: 51368-55-9
EINECS: 257-158-0
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Solubility Insoluble (20 °C)
Molar Mass 209.08 g/mol
Boiling Point 170 °C
Flash Point 63 °C
Density 1.24 g/cm3 (20 °C)
Flash point 63 °C
Assay (GC, area%) ≥ 98% (a/a)
Storage temperature +15...+25 °C
Identity (IR) Passes test
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable