Einweg-Probenehmer, ZoneDispo
Lieferant: BURKLE
5393-4420 5393-4430 5393-4421 5393-4431
300-0212EA 221 EUR
300-0212 300-0243 300-0213 300-0244
Einweg-Probenehmer, ZoneDispo
Probenehmer Probenehmer (Einweg)
ZoneDispo Einweg-Probenehmer für fließfähige Schüttgüter bis zu einer Partikelgröße von 2 mm.
  • Drei Öffnungen von Ø 11 mm
Bestellen
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable