Puffertabletten nach Weise, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
1.09468.0100 1.11374.0100 1.09468.0000 1.11373.0100
1.09468.0100EA 109 EUR
1.09468.0100 1.11374.0100 1.09468.0000 1.11373.0100
Puffertabletten nach Weise, Sigma-Aldrich®
Puffer Mikroskopie-Puffer
Ideal zur Herstellung von Pufferlösungen nach WEISE für die Färbung von Blutausstrichen.
Vorbereitete Pufferlösungen werden in der Hämatologie zur Verdünnung von Färbelösungen und zum Spülen beim Färben verwendet. Jede Tablette reicht für einen Liter Pufferlösung, und jede hergestellte Lösung bleibt vier Wochen lang stabil.