pH-Pufferkapseln
Lieferant: VWR Chemicals
332732BEA
217
EUR
332732B
332742D
pH-Pufferkapseln
Puffer
pH-Puffer
- Farbkodierung für einfache Zuordnung
- Frei von Konservierungsstoffen
- Längere Haltbarkeit
- Geben Sie einfach eine Kapsel in 100 ml destilliertes Wasser