Kapillarsäulen, GS-Q
Lieferant: Agilent
113-3432 115-3412 115-3422 115-3432 115-3432E 115-34H2 115-3432PT
HEWL113-3432EA 868 EUR
HEWL113-3432 HEWL115-3412 HEWL115-3422 HEWL115-3432 HEWL115-3432E HEWL115-34H2 HEWL115-3432PT
Kapillarsäulen, GS-Q
Chromatographiesäulen
Poröse Divinylbenzol-Homopolymersäulen mit Polarität zwischen Porapak-Q und Porapak-N zur Trennung von Ethan, Ethylen und Ethin (Acetylen).
  • Nicht zur Quantifizierung polarer Verbindungen empfohlen
  • 1 Stunde minimale Konditionierungszeit erforderlich