Sicherheitskanister, öliger Abfall
Lieferant: Justrite
119-0249EA 133 EUR
JUSU9300 119-0249 119-0247 JUSU09110 119-0246 119-0245 119-0255 119-0243 119-0253 119-0242 119-0252 119-0250
Sicherheitskanister, öliger Abfall
Sicherheitsbehälter
Diese Sicherheitskanister für ölige Abfälle mit Gehäuse aus verzinktem Stahl und langlebiger Pulverbeschichtung sind unverzichtbar bei der Verwendung von mit Lösungsmitteln getränkten Tüchern und Wischlappen. Mit Verdünner, Leinöl, brennbaren Klebstoffen und anderen brennbaren Flüssigkeiten getränkte Lappen und Tücher stellen bei unsachgemäßer Entsorgung eine ernsthafte Brandgefahr dar.
  • In verschiedenen Größen und Farben erhältlich
  • Der bei Nichtgebrauch geschlossene Deckel öffnet sich nicht weiter als 60°, wodurch der Inhalt von Feuerquellen isoliert und der Sauerstoffgehalt begrenzt wird, so wird das Risiko einer Selbstentzündung praktisch ausgeschlossen
Gemäß OSHA und FM Zulassung.