Behälter für Wasserproben zum Nachweis von Coli-Bakterien, weite Öffnung, Corning®
Lieferant: Corning
1700-100 1705-100
CORN1700-100EA 83.92 EUR
CORN1700-100 CORN1705-100
Behälter für Wasserproben zum Nachweis von Coli-Bakterien, weite Öffnung, Corning®
Vials
Diese graduierten, sterilen, zylindrischen PP-Behälter werden für Proben zum Nachweis von Coli-Bakterien, mikrobiologischen Kontaminanten, in Trinkwasser verwendet.
  • Mit anhängendem Deckel aus einem Stück geformt zur Verringerung des Kontaminationsrisikos
  • Ein Verschlusspfeil zeigt an, dass die Sterilität besteht
  • Dicht bei ordnungsgemäßem Verschluss
  • Verschluss einrastbar zum Schutz gegen versehentliches Öffnen
  • Mit oder ohne Thiosulfat-Tablette
Entspricht EPA-Richtlinien.
Lieferumfang: Proben-Etikett und Anweisungen im Lieferumfang enthalten.
Bitte beachten Produkte auf dieser Seite sind außerhalb des Anwendungsbereichs der EU Richtlinie 2019/904.