ESD-Sicherheitschuhe, zum Schnüren, SL 405 XP blue
Lieferant: ATLAS - the shoe company
29900_1P_36 29900_1P_37 29900_1P_38 29900_1P_39 29900_1P_40 29900_1P_41 29900_1P_42 29900_1P_43 29900_1P_44 29900_1P_45 29900_1P_46 29900_1P_47 29900_1P_48 29900_1P_49
114-6813EA 215 EUR
114-6813 114-6814 114-6815 114-6816 114-6817 114-6818 114-6819 114-6820 114-6821 114-6822 114-6823 114-6824 114-6825 114-6826
ESD-Sicherheitschuhe, zum Schnüren, SL 405 XP blue
Schuhe und Stiefel
Leichte, metallfreie ESD-Schuhe aus atmungsaktivem Obermaterial, leichten Innenmaterialien und einer MPU® Light Laufsohle (3,5 mm Profil, öl-, säure-, kraftstoffbeständig; antistatisch).
  • Clima-stream®-Technologie sorgt für Feuchtigkeitsregulierung und Atmungsaktivität
  • Auswechselbare Innensohle; für orthopädische Einlagen geeignet
  • 3D-Dämpfungssystem: Druckentlastende Innensohle, dämpfende Zwischensohle, dynamische Laufsohle aus MPU
  • Metallfreie durchtrittsichere XP® Zwischensohle
  • Leichte alu-tec® Zehenschutzkappe aus Aluminium
  • Carbonfaserverstärkter Spitzenschutz
  • Ableitwiderstand 1×10⁵ - 3,5×10⁷ Ohm
Farbe: Schwarz/Blau
Standards: EN 61340 (ESD); DGUV 112-191; EN ISO 20345; S1P, SRC