ESD-Sicherheitschuhe, Schlaufen-Schnür-System, SL 645 XP
Lieferant: ATLAS - the shoe company
5770_S3_36 5770_S3_37 5770_S3_38 5770_S3_39 5770_S3_40 5770_S3_41 5770_S3_42 5770_S3_43 5770_S3_44 5770_S3_45 5770_S3_46 5770_S3_47 5770_S3_48 5770_S3_49
114-6836EA 273 EUR
114-6836 114-6837 114-6838 114-6839 114-6840 114-6841 114-6842 114-6843 114-6844 114-6845 114-6846 114-6847 114-6848 114-6849
ESD-Sicherheitschuhe, Schlaufen-Schnür-System, SL 645 XP
Schuhe und Stiefel
Leichte, metallfreie ESD-Schuhe aus Sportline-Obermaterial (geöltes Nubuckleder), leichten Innenmaterialien und einer MPU® Light Laufsohle (3,5 mm Profil, öl-, säure-, kraftstoffbeständig; antistatisch).
  • Hautfreundliches, abriebfestes aktiv-X-Innenfutter für verbesserte Atmungsaktivität
  • Feuchtigkeitsregulierung und Atmungsaktivität dank Clima-stream®-Technologie
  • Auswechselbare Innensohle; für orthopädische Einlagen geeignet
  • 3D-Dämpfungssystem: Druckentlastende Innensohle, dämpfende Zwischensohle, dynamische Laufsohle aus MPU
  • Metallfreie durchtrittsichere XP®-Zwischensohle
  • Leichte alu-tec® Zehenschutzkappe aus Aluminium (200 J)
  • Carbonfaserverstärkter Zehenschutz
  • Ableitwiderstand 1×10⁵ - 3,5×10⁷ Ohm
Farbe: Schwarz/Blau
Standards: EN 61340 (ESD); DGUV 112-191; EN ISO 20345; S3