Halbhohe Sicherheitsschuhe, zum Schnüren, GTX 565 XP blueline
Lieferant: ATLAS - the shoe company
36813S3_W13_38 36813S3_W13_49 36814S3_W14_36 36814S3_W14_37 36813S3_W13_44 36813S3_W13_45 36813S3_W13_46 36813S3_W13_47 36813S3_W13_48 36814S3_W14_38 36814S3_W14_39 36814S3_W14_40 36814S3_W14_41 36814S3_W14_42 36814S3_W14_43 36814S3_W14_44 36814S3_W14_45 36814S3_W14_46 36814S3_W14_47 36814S3_W14_48 36814S3_W14_49 36813S3_W13_39 36813S3_W13_40 36813S3_W13_41 36813S3_W13_42 36813S3_W13_43 36813S3_W13_36 36813S3_W13_37
114-6897EA 0 EUR
114-6897 114-6908 114-6909 114-6910 114-6903 114-6904 114-6905 114-6906 114-6907 114-6911 114-6912 114-6913 114-6914 114-6915 114-6916 114-6917 114-6918 114-6919 114-6920 114-6921 114-6922 114-6898 114-6899 114-6900 114-6901 114-6902 114-6895 114-6896
Halbhohe Sicherheitsschuhe, zum Schnüren, GTX 565 XP blueline
Schuhe und Stiefel
Sicherheitsstiefelette aus Waterproofleder, Gore-Tex® Futter und kälteisolierender ICE AGE outdoor® Sohle (4,5 mm Grobprofil, öl-, säure- und benzinbeständig).
  • 3D-Dämpfungssystem: Druckentlastende Einlegesohle, dämpfende Komfortzwischensohle bietet entlastende Fersendämpfung, integrierte Mittelfuß-Unterstützung und optimale Vorfußdämpfung
  • Zehenschutzkappe aus Stahl
  • Durchtrittsichere, metallfreie XP® Zwischensohle
  • Carbonfaserverstärkter Spitzenschutz
Farbe: Schwarz/Blau
Standards: DGUV 112-191; EN ISO 20345; S3, CI, SRC