Regenerierende Hautschutzcreme für die Hände, Stokoderm® Aqua PURE
Lieferant: Deb-STOKO
24661._U 24668 24666 SAQ100ML SAQ1L
EVON24661._UEA 0 EUR
EVON24661._U 115-1476 EVON24666 115-2043 115-2338
Regenerierende Hautschutzcreme für die Hände, Stokoderm® Aqua PURE
Hautpflege Hautcremes Handcremes
Aqua PURE ist eine Hautschutzcreme (W/O/W-Emulsion), die die Haut bei Tätigkeiten mit wässrigen bzw. wassermischbaren Industriestoffen und Arbeiten in einem nassen Millieu schützt. Mit reparierender Wirkung: Stabilisiert, regeneriert und verstärkt die Hautbarriere.
  • Enthält Bisabolol und Hamamelis für einen höheren Grad an Schutz und Pflege
  • Kompatibel mit alkoholhaltigen Handdesinfektionsmitteln; beeinträchtigt nicht die desinfizierende Wirkung nach prEN 12054
  • Frei von Konservierungsstoffen, Parfüm, Farbstoffen und Silikon
Geeignet für den Einsatz in der Industrie, in Krankenhäusern, medizinischen Einrichtungen und Laboren, in der Lebensmittelindustrie und im Catering. Durch die schnelle Absorption und einfache Anwendung kann sie auch in Bereichen eingesetzt werden, in denen gute Hygiene wichtig ist. Geeignet für die Anwendung an Händen, Gesicht und Körper. Auch für den Einsatz mit Handschuhen geeignet.
Standards: HACCP