Regenerierende Creme für Hände und Körper, Stokolan® Sensitive PURE
Lieferant: SC Johnson
Stokolan® Sensitive PURE
115-2069EA 5.3 EUR
115-2069 115-2373 115-2372
Regenerierende Creme für Hände und Körper, Stokolan® Sensitive PURE
Hautpflege Hautcremes Handcremes
Stokolan® Sensitive PURE ist eine regenerierende Pflegecreme für besonders sensible und beanspruchte Haut. Für Allergiker und zu Ekzemen neigende Personen geeignet.
  • Kreatin unterstützt die Zellerneuerung und baut das Bindegewebe auf
  • Verträglich mit alkoholischen Händedesinfektionsmitteln; beeinträchtigt die Desinfektionsleistung nicht, gemäß prEN 12054
  • Farbstofffrei, silikonfrei, parfümfrei, konservierungsmittelfrei
Die feuchtigkeitsspendende Handcreme enthält einen hohen Anteil an feuchtigkeitsspeichernden, feuchtigkeitsbindenden und hautpflegenden Inhaltsstoffen sowie den hauteigenen Energieträger Kreatin zur Unterstützung und Stärkung des Abwehrsystems der Haut. Sie ist für die Anwendung am gesamten Körper, einschließlich Gesicht und Hände, geeignet.
Standards: ECARF Qualitätssiegel für allergikerfreundliche Produkte, HACCP