Sicherheitsbehälter, Schnell-Trennvorrichtung
Lieferant: JUSTRITE MANUFACTURING
PP12755 TF12752 TF12755 PP12752 BY12752 BY12755 12160
119-0439EA 483 EUR
119-0439 119-0440 119-0441 119-0438 119-0436 119-0437 119-0435
Sicherheitsbehälter, Schnell-Trennvorrichtung
Sicherheitsbehälter
Sicherheitsbehälter mit Schnell-Trennvorrichtung sind der sichere und konforme Weg zum Sammeln von HPLC-Abfällen. Standardisierte Konfigurationen mit einer Auswahl an Edelstahl- oder Polypropylen-Fittings oder einer Kombination aus beiden.
PE.
  • Freihändiges Sammeln von Lösungsmitteln
  • Sicher, leichtes Verbinden und Trennen
  • Haltbar und sicher, maximale Verwendung von Sammelanschlüssen ermöglicht den Anschluss von bis zu 12 Schläuchen an ein einzelnes Einlass-Fitting