Polyethylene glycol diacid, M.W. 600 zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
Poly(ethylene glycol) bis(carboxymethyl) ether
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.43912.0250
8.43912.1000
8.43912.9999
8.43912.0250EA
157
EUR
8.43912.0250
8.43912.1000
8.43912.9999
Polyethylene glycol diacid, M.W. 600 zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Polyethylene glycol diacid
Formel:
(C₂H₄O)nC₄H₆O₅ |
MDL:
MFCD00132002 CAS-Nummer: 39927-08-7 |
Spezifikation Testergebnisse
Colour (visual) | colourless |
Appearance of substance (visual) | liquid |
Acid value | 160 - 195 |
Water (K. F.) | ≤ 5.0 % |
Refractive index (n 20°/D) | 1.460 - 1.480 |