2,2'-[ethylenebis(oxy)]bisacetic acid zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
Synonyme:
3,6-Dioxaoctanedioic acid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.43913.0050
8.43913.0250
8.43913.0050EA
85
EUR
8.43913.0050
8.43913.0250
2,2'-[ethylenebis(oxy)]bisacetic acid zur Synthese, Sigma-Aldrich®
2,2'-[ethylenebis(oxy)]bisacetic acid
Formel:
C₆H₁₀O₆ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00054502 CAS-Nummer: 23243-68-7 EINECS: 245-516-9 |
Spezifikation Testergebnisse
Melting Point | 72 °C |
Molar Mass | 178,14 g/mol |
Hill Formula | C6H10O6 |
HS Code | 2918 99 90 |
Storage temperature | 15...25 °C |
Assay (HPLC, area%) | ≥75% |
Diglycolic acid (HPLC, area%) | ≤5,0% |
Water (K. F.) | ≤20,0% |
Identity (IR) | passes test |