Sicherheitsbehälter für brennbare Stoffe
Lieferant: JUSTRITE MANUFACTURING
14160 14261 14561 14065Z 14160Z
119-0434EA 143 EUR
119-0434 119-0433 JUSU14561 119-0278 119-0279
Sicherheitsbehälter für brennbare Stoffe
Sicherheitsbehälter
Sicherheitsbehälter aus hochdichtem Polyethylen, um starken Säuren und ätzenden Mitteln sowie Hitze zu widerstehen
  • Widersteht starken Säuren, Ätzmitteln und Hitze
  • Schlagfest und beständig gegen Beulen und Einstiche
Die selbstschließende Kappe, der Druckablassmechanismus und die Flammensperre verhindern das Eindringen von Zündquellen, ohne dabei den Flüssigkeitstransfer in den oder aus dem Behälter zu behindern. Alle Teile und Flammensperren sind aus Edelstahl und bieten so einen hochwertigen Schutz gegen Chemikalien. FM-Zulassung. Karboneinsatz - Ein patentierter, stromleitender Karboneinsatz ist in die Rippen des Containers eingesetzt und stellt so eine komplette Erdungsverbindung zwischen dem Verschluss und der Flammensperre sicher. Durch den Anschluss eines Erdungskabels stellt man eine gute Erdung sicher und verhindert das Entstehen statischer Funken während dem Auffüllen oder Entleeren.
Konform mit OSHA und NFPA Bestimmungen und von FM zertifiziert.