Natriumpyruvat ≥99,0% (durch nicht wässrige Titration), weißes Pulver, BAKER ANALYZED®, J.T.Baker®
Lieferant: Avantor
Synonyme:
2-Oxopropionsäure Natriumsalz, Brenztraubensäure Natriumsalz, 2-Ketopropionsäure Natriumsalz, α-Ketopropionsäure Natriumsalz
3354-02EA
1000.51
EUR
3354-02
3354-04
Natriumpyruvat ≥99,0% (durch nicht wässrige Titration), weißes Pulver, BAKER ANALYZED®, J.T.Baker®
Natriumpyruvat
Lot analysis on label.
Formel:
CH₃COCOONa Molecular Weight: 110.04 g/mol Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00002586 CAS-Nummer: 113-24-6 EINECS: 204-024-4 |
Spezifikation Testergebnisse
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use | 1% max. |
Assay (CH₃COCOONa) (by non-aqueous titration) | ≥99.0 % |
Free Pyruvic Acid (CH₃COCOOH) | ≤1 % |
Solubility | Passes Test |
Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs. | |
Store cold. Keep Dry. Warm to room temperature before opening. |