Perchlorsäure 69 - 72%, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Lieferant: Avantor
|
Gefahr
|
Synonyme:
Überchlorsäure
Veränderungsmanagement-Kategorie = N
9652-33EA
423.56
EUR
9652-33
9652-00
Perchlorsäure 69 - 72%, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Perchlorsäure
Lot analysis on label.
Formel:
HClO₄ Siedepunkt: 160…181 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: –112,2 °C Dichte: 1,53…1.768 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00011325 CAS-Nummer: 7601-90-3 EINECS: 231-512-4 UN: 1873 ADR: 5.1,I |
|
Spezifikation Testergebnisse
Meets ACS Reagent Chemical Requirements | — |
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use | — |
ACS - Assay (HClO₄) | 69.0 - 72.0 % |
ACS - Color (APHA) | ≤ 10 |
ACS - Residue after Ignition | ≤ 0.003 % |
ACS - Chloride (Cl) | ≤ 0.001 % |
ACS - Nitrogen Compounds (as N) | ≤ 0.001 % |
ACS - Sulfate (SO₄) | ≤ 0.001 % |
ACS - Silicate and Phosphate (as SiO₂) | ≤ 5 ppm |
ACS - Heavy Metals (by ICP-OES) | ≤ 1 ppm |
Trace Impurities - Iron (Fe) | ≤ 1 ppm |