Schwefelsäure ( 0,51 mol/l; 1,02 N) in wässriger Lösung 1 N aqueous solution, BAKER ANALYZED® Volumetric, J.T.Baker®
Lieferant: Avantor
Gefahr
5642-02EA 0 EUR
5642-02 5642-09
Schwefelsäure ( 0,51 mol/l; 1,02 N) in wässriger Lösung 1 N aqueous solution, BAKER ANALYZED® Volumetric, J.T.Baker®
Schwefelsäure
The quality of BAKER ANALYZED™ ACS Reagents meets or exceeds the requirements set forth by the American Chemical Society (ACS). These acids are tested for common trace metals.
Formel: H₂SO₄
Molecular Weight: 98.08 g/mol
Siedepunkt: 330
Schmelzpunkt: 10.38
Dichte: 1.01 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00064589
CAS-Nummer: 7664-93-9
EINECS: 231-639-5
UN: 2796
ADR: 8 II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use
Appearance Passes Test
Normality 0.995 - 1.005
Chloride (Cl) ≤1 ppm
Phosphate (PO₄) ≤1 ppm
Heavy Metals (as Pb) ≤0.3 ppm
Trace Impurities - Iron (Fe) ≤0.5 ppm
Standardization at 25°C traceable to NIST Standard Reference Material.
SRM No…