Phenylfluorone zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
9-Phenyl-2,3,7-trihydroxy-6-fluorone, 9-Phenyl-3-fluorone, 2,6,7-Trihydroxy-9-phenyl-3-isoxanthone
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.41569.0001
8.41569.0005
8.41569.0001EA
32.5
EUR
8.41569.0001
8.41569.0005
Phenylfluorone zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Phenylfluorone
Formel:
C₁₉H₁₂O₅ Molecular Weight: 320,30 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00005048 CAS-Nummer: 975-17-7 EINECS: 213-550-3 |
Spezifikation Testergebnisse
Solubility |
|
Melting Point |
|
Hill Formula | C19H12O5 |
Molar Mass | 320,3 g/mol |
HS Code | 2932 99 00 |
Storage temperature | 15...25 °C |
Identity (IR) | passes test |