Hexachloroplatinsäure, GR analytisches Reagens, Supelco®
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
Synonyme:
Hydrogenhexachloroplatinat(IV), Dihydrogenhexachloroplatinat(IV)
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
1.07341.0005
1.07341.0025
1.07341.0005EA
236
EUR
1.07341.0005
1.07341.0025
Hexachloroplatinsäure, GR analytisches Reagens, Supelco®
Hexachloroplatinsäure
Formel:
H₂Cl₆Pt Molecular Weight: 409,81 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00011330 CAS-Nummer: 16941-12-1 UN: 3264 ADR: 8,II |
Spezifikation Testergebnisse
Solubility | Soluble at 20 °C |
Density | 1.06 g/cm3 (20 °C) |
pH | 0.6 (H2O, 20 °C) |
Assay | ≥10,0 % |