Bis(2,4-pentanedionato)bis(2-propanolato)titanium(IV) ≥75% zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: Diisopropoxytitanium(IV) Bis(acetylacetonate), Titanium (di-i-propoxide)bis(acetylacetonate), Titanium(IV) Diisopropoxide Bis(acetylacetonate), Titanium (IV) bis (acetylacetonate) diisopropoxide
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.43742.0100 8.43742.0500
8.43742.0100EA 51.2 EUR
8.43742.0100 8.43742.0500
Bis(2,4-pentanedionato)bis(2-propanolato)titanium(IV) ≥75% zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Bis(2,4-pentanedionato)bis(2-propanolato)titanium(IV)
Formel: C₁₆H₂₈O₆Ti
Molecular Weight: 364,26 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000031
CAS-Nummer: 17927-72-9
UN: 1219
ADR: 3,II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Solubility (20 °C) hydrolysis
Flash Point 12 °C
Density 1.01 g/cm3 (20 °C)
Assay (ex Ti) 72,0 - 78,0%
Density (d 20 °C/ 4 °C) 0,990 - 1,020
Identity (IR) passes test