Sicherheitsbehälter für die Flüssigkeitsentsorgung
Lieferant: JUSTRITE MANUFACTURING
12751 12754 14762Z 14765Z
JUSU12751EA 214 EUR
JUSU12751 JUSU12754 119-0280 119-0281
Sicherheitsbehälter für die Flüssigkeitsentsorgung
Sicherheitsbehälter
HDPE (rot oder weiß), mit Edelstahlteilen.
  • Chemikalienbeständigkeit und Auslaufsicher
  • Das Design mit breiter Basis sorgt für Stabilität und verhindert ein versehentliches Umkippen
  • Durch die feste Position am Griff bleibt der Deckel zum einfachen Ausgießen geöffnet
Sicherheitsbehälter für die Entsorgung von Flüssigkeiten sind der sichere und problemlose Weg, um entzündliche oder ätzende Flüssigkeiten zu entsorgen. Federbelasteter Dichtungsverschluss, normal geschlossen, entlüftet automatisch zwischen 3 und 5 psig. Sicherheitsbehälter ist zum SchutzMore Product Information
Bestellen
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable