Sicherheitskanister, Typ I, verzinkter Stahl
Lieferant: Justrite
119-0413EA 63.2 EUR
119-0413 119-0411 JUSU7150110 JUSU7125110 JUSU10301 119-0409
Sicherheitskanister, Typ I, verzinkter Stahl
Sicherheitsbehälter
Sicherheitskanister mit einem einzigen Ausguss zum Befüllen und Ausgießen. Der versiegelte Deckel verfügt über eine automatische Überdruckentlastung, die zwischen 3 und 5 psig (0,2 und 0,35 bar) entlüftet, um vor Bersten oder Explosionen zu schützen.
  • Hochglänzende Pulverlackierung widersteht Lösungsmitteln, Korrosion und Feuchtigkeit
  • Abgerundeter Komfortgriff aus Stahl schützt vor Handverletzungen
  • Dreisprachiges Warnschild in Englisch/Spanisch/Französisch
  • Großer ID-Bereich identifiziert den Inhalt, um Missbrauch zu vermeiden
Jeder Behälter wird aus hochwertigem beschichtetem Stahl hergestellt und auf 100% dichte Konstruktion getestet. Die robuste Pulverbeschichtung ist chemikalienbeständig und hält den Anforderungen einer harten Nutzung stand. Jeder Justrite-Sicherheitskanister ist mit einer Flammensperre aus Edelstahl ausgestattet, die Wärme ableitet und so eine Rückzündung verhindert. Dosen bis zu 1 Quart (1 L) verfügen über einen Auslösegriff, während Behälter mit größerem Fassungsvermögen einen Schwenkgriff haben, um das Tragen schwerer Lasten erheblich zu erleichtern. Große Etiketten-ID-Zone auf Behältern mit Schwenkgriff bietet Platz zum Beschriften des Inhalts, der Abteilung oder des individuellen Benutzernamens.
Justrite-Sicherheitskanister sind von FM, UL/ULC und TÜV zertifiziert, erfüllen auch die OSHA- und NFPA-Anforderungen und werden mit einer zehnjährigen Garantie geliefert. - Weitere Informationen unter: http://www.justritemfg.com/products/safety-cans-and-containers/type-i-steel-safety-cans/type-i-safety-cans-for-flammables/type-i-steel-safety-can-for-flammables-with-trigger-handle-1-gallon-ss-flame-arrester-self-close-lid11/#sthash.CZgZU7gh.dpuf