Sicherheitsbehälter für Ätzmittel/Säuren, selbstschließend
Lieferant: JUSTRITE MANUFACTURING
12161 12260 12762 12765
JUSU12161EA 76.3 EUR
JUSU12161 JUSU12260 JUSU12762 119-0273
Sicherheitsbehälter für Ätzmittel/Säuren, selbstschließend
Sicherheitsbehälter
Selbstschließende Behälter für Ätzmittel mit Edelstahlteilen wurden speziell für Säuren und Laugen entwickelt. Ovale Behälter zur optimalen Nutzung der Lagerkapazität sind in Litern, Quart und Gallonen gekennzeichnet, um ein genaues Befüllen und Dosieren zu ermöglichen.
HDPE, durchscheinend.
  • Federbelasteter Deckel ermöglicht einen dichten Verschluss
  • Ausguss ohne Flammensperre ermöglicht das schnelle Ausgießen von nicht-entzündlichen Ätzmitteln