Sicherheits-Dosierkanister, HDPE
Lieferant: JUSTRITE MANUFACTURING
14002 14004 14010
JUSU14002EA 58 EUR
JUSU14002 JUSU14004 119-0275
Sicherheits-Dosierkanister, HDPE
Sicherheitsbehälter
Diese Messingventile mit FM-Zulassung eignen sich ideal zur Verwendung mit entzündlichen Stoffen.
HDPE, strukturiert.
  • Ermöglicht einfaches, einhändiges Dosieren von Flüssigkeiten direkt auf die Arbeitsfläche
  • Auslaufsicheres, selbst schließendes Dosierventil aus Messing minimiert Verschütten und kontrolliert Überschuss
Bestellen
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable