Labor-Luftfiltrationssystem, HALO®
Lieferant: ERLAB CAPTAIRE
AP026C09010021 AP026C09020021
ERLAAP026C09010021EA 2092 EUR
ERLAAP026C09010021 ERLAAP026C09020021
Labor-Luftfiltrationssystem, HALO®
Dunstabzugshauben und Verkleidungen Filterabzüge ohne Abluftleitung
Luftiltrationseinheit zur Deckenbefestigung im Labor.
Bitte füllen Sie die Angebotsanfrage aus, damit wir Sie bei der Suche nach dem richtigen Gerät für Ihre Anwendung unterstützen können.
https://de.cmd2.vwr.com/bin/public/fc/main?f=Y5&pimid=17633926
  • Entfernt flüchtige Schadstoffe und Dämpfe im Labor
  • Filtration rund um die Uhr (24/7)
  • Niedrige Kosten - keine Abluftleitung erforderlich
  • Einfache Installation an der Decke - keine Verbindung mit Belüftungssystem des Gebäudes erforderlich
  • Einfach zu bedienen: der Anwender kann einfach über sein Smartphone den Status oder Einstellungen ändern oder die routinemäßige Wartung überprüfen
Halo saugt permanent schmutzige Laborluft durch den Filter, absorbiert die für gesundheitsschädliche Gerüche verantwortlichen Moleküle und leitet saubere Luft ohne störende Geräusche durch die Seitenschlitze zurück in den Raum. Das molekulare Filtrationssystem in Laborqualität enthält Neutrodine, eine einzigartige und leistungsfähige Aktivkohlemischung in Kombination mit einem Vorfilter, der eine Vielzahl von luftgetragenen Kontaminanten einfängt, die unbehandelt ein potenzielles Gesundheitsrisiko darstellen könnten.
Bitte beachten There is a very wide range of Erlab Fume Hoods and Enclosures. To ensure you receive the correct product for your specific application and setting please complete the contact form as per the url above. Your local Avantor sales representative will then send you an eValiQuest form to get details of your application and requirements. Once we have received this back from you, we will send you a quotation based on your precise requirements ensuring all handling and safety requirements are met. 