VWR® Talon®, Stativklemmen, schwenkbar
Lieferant: VWR
VWR® Talon®
241-0407EA 150 EUR
241-0407 241-0408 VWRU21573-708 VWRU21573-606 241-0410 VWRU21573-504
VWR® Talon®, Stativklemmen, schwenkbar
Klemmen Klemmen für den allgemeinen Gebrauch
Zink, vernickelt oder Edelstahl, elektropoliert. Diese Schwenkklemmen können an Laborgestellen oder Stativstangen befestigt werden. Durch die Flügelmutter am Schaft kann der Haltewinkel der Stativklemme in beliebiger Richtung eingestellt werden.
  • Halten kreisrunde oder unregelmäßig geformte Objekte
  • Integrierte Halterung lässt sich an Rohren mit bis zu 19 mm Durchmesser befestigen
  • Kann in der gewünschten Stellung eingerastet werden
Lieferumfang: Lieferung inkl. rutschfester Vinylhülsen und Fiberglas-Abdeckungen für Anwendungen bei Temperaturen über 100 °C.