VWR®, Einwegköpfe für Luftkeimsammler
Lieferant: VWR Collection
710-0890EA 206 EUR
710-0890 710-0891
VWR®, Einwegköpfe für Luftkeimsammler
Probenehmer Luftkeimsammler
Die Umweltüberwachung in Reinräumen ist ein wichtiger und kritischer Teil der Fertigungskette in einem Produktionsunternehmen.
  • Hergestellt aus 100% recycelbarem Kunststoff
  • Gebrauchsfertiger Kopf für schnelle Aktionen und Notfallsituationen
  • Kann ohne Kontaminationsprobleme in sterile Reinräume eingebracht werden
Standards: cGMP.
Bestellinformation: Sterilisationszertifikat im Lieferumfang enthalten.
Verpackung: Doppelverpackungen gewährleisten vollständige Sterilität des Kopfes bei Eintritt in einen Reinraum und eine lange Haltbarkeit (5 Jahre).