Geschlossenes Luer-Zugangssystem, Q-Syte™
Lieferant: BD Medical
BD Q-Syte™
BDAM385100EA 234 EUR
BDAM385100 BDAM385151 BDAM380510
Geschlossenes Luer-Zugangssystem, Q-Syte™
Kanülen
Das geschlossene Zugangssystem eliminiert komplizierte, mechanische Ventile und mit diesen auch Bakterien. Aufgrund seiner geraden und offenen Passage gewährleistet es:
  • Höhere Flussraten und geringes Füllvolumen
  • Glatte Oberfläche, die vor Legen des Zugangs leicht gereinigt werden kann
  • Transparentes Gehäuse zur Sichtkontrolle der Flüssigkeitspassage
Speziell für klinische Anwendungen entwickelt.
Standards: ISO 10555-5, Annex B.