uvex unilite 6605 Industriehandschuhe
Lieferant: UVEX
6057307 6057308 6057309 6057310 6057311
112-4439EA 29.7 EUR
112-4439 112-4440 112-4441 112-4442 112-4443
uvex unilite 6605 Industriehandschuhe
Handschuhe
Leichte Strickhandschuhe mit atmungsaktiver Nitrilschaumbeschichtung an Handfläche und Fingerspitzen.
  • Atmungsaktiver Beschichtung
  • Gute mechanische Abriebfestigkeit
  • Guter sicherer Griff
  • Sehr gutes Tastgefühl bis in die Fingerspitzen
Ideal für Inspektion, Feinmontagearbeiten, Kleinteilemontage und Sortierung
. Geeignet für den Einsatz in trockenen oder leicht feuchten Bereichen.
Standards: EN 388 (4122).