uvex unidur 6649 Schnittfeste Handschuhe
Lieferant: UVEX
6051608 6051610 6051611 6051609 6051607
112-4500EA 90.9 EUR
112-4500 112-4502 112-4503 112-4501 112-4499
uvex unidur 6649 Schnittfeste Handschuhe
Handschuhe
Diese grau melierten HPPE/PA/Elasthan-Handschuhe mit PU-Beschichtung sind ideal für saubere und schmutzige Umgebungen. Die HPPE-Faser gewährleistet guten Schnittschutz (Stufe 3).
  • Gute Schnittfestigkeit
  • Hohe Abriebfestigkeit, hohe Flexibilität
  • Höchste Haltbarkeit – ideal für anspruchsvolle Umgebungen
  • Ausgezeichnete Fingerfertigkeit
Ideal für den Einsatz in der Automobil- und Metallindustrie sowie beim Packen
. Geeignet für trockene oder leicht feuchte Bereiche.
Standards: EN 388:2016 (4342B).