Sicherheitsstiefel, zum Schnüren, U-Gel, Ice
Lieferant: U-Power
UR70134/38 UR70134/39 UR70134/41 UR70134/42 UR70134/43 UR70134/47
UPOWUR70134/38EA 0 EUR
UPOWUR70134/38 UPOWUR70134/39 UPOWUR70134/41 UPOWUR70134/42 UPOWUR70134/43 UPOWUR70134/47
Sicherheitsstiefel, zum Schnüren, U-Gel, Ice
Schuhe und Stiefel
Sicherheitsstiefel aus Glattleder mit atmungsaktiven Netzstoff-Einsätzen und einer stoßdämpfenden TPU-Sohle.
  • Leichte, rutschhemmende Actiondry Einlegesohle aus EVA/Textil hält die Füße trocken; antimykotisch behandelt
  • Thinsulate für thermische Isolierung
  • Wingtex Tunnel-Futter mit Bienenwabenstruktur sorgt für Atmungsaktivität und hervorragende Absorption
  • Stress-out Laschensystem ermöglicht einfaches Anziehen und sorgt für zusätzlichen Komfort beim Gehen
  • Natürliche Passform, Breite 11 für zusätzlichen Komfort
  • Airtoe Zehenschutzkappe aus Aluminium mit luftdurchlässiger Membran (200 J)
  • Leichte, flexible und metallfreie durchtrittsichere Zwischensohle „Save & Flex“ bedeckt 100% der Fußsohle
Farbe: Schwarz
Standards: EN 20345:2011; S3, SRC