Halbhohe Sicherheitsschuhe, zum Schnüren, Entry, Safe UK
Lieferant: U-Power
UE10123/35 UE10123/36 UE10123/37 UE10123/38 UE10123/39 UE10123/40 UE10123/41 UE10123/42 UE10123/43 UE10123/44 UE10123/45 UE10123/46 UE10123/47 UE10123/48
114-7318EA 46.2 EUR
114-7318 114-7319 114-7320 114-7321 114-7322 114-7323 114-7324 114-7325 114-7326 114-7327 114-7328 114-7329 114-7330 114-7331
Halbhohe Sicherheitsschuhe, zum Schnüren, Entry, Safe UK
Schuhe und Stiefel
Sicherheitsschuhe aus wasserabweisendem Leder mit PU-Schutzkappe und einer rutschhemmenden, verschleißarmen PU-Sohle.
  • Atmungsaktives 3D-Futter
  • Herausnehmbare, anatomisch geformte Einlegesohle
  • Schnell zu lösendes Schnürsystem
  • Natürliche Passform, Weite 11 für zusätzlichen Komfort
  • Zehenschutzkappe aus Stahl (200 J)
  • Durchtrittsichere Stahlzwischensohle
Farbe: Schwarz
Standards: EN 20345:2011; S3, SRC