Halbhohe Sicherheitsschuhe, zum Schnüren Concept Plus, Cross
Lieferant: U-Power
UC10014/38 UC10014/39 UC10014/40 UC10014/41 UC10014/42 UC10014/43 UC10014/44 UC10014/45 UC10014/46 UC10014/47 UC10014/48
114-3228EA 106.4 EUR
114-3228 114-3229 114-3230 114-3231 114-3232 114-3233 114-3234 114-3235 114-3236 114-3237 114-3238
Halbhohe Sicherheitsschuhe, zum Schnüren Concept Plus, Cross
Schuhe und Stiefel
100% metallfreie Halbstiefel aus wasserabweisendem Rauleder mit abriebfestem Baycast-Schutz und einer verschleißarmen, rutschhemmenden PU-Sohle.
  • Leichte, rutschhemmende Actiondry Einlegesohle aus EVA/Textil hält die Füße trocken; antimykotisch behandelt
  • Wingtex Tunnel-Futter mit Bienenwabenstruktur sorgt für Atmungsaktivität und hervorragende Absorption
  • Stress-out Laschensystem ermöglicht einfaches Anziehen und sorgt für zusätzlichen Komfort beim Gehen
  • Natürliche Passform, Breite 11 für zusätzlichen Komfort
  • Airtoe Zehenschutzkappe aus Aluminium mit luftdurchlässiger Membran (200 J)
  • Leichte, flexible und metallfreie durchtrittsichere Zwischensohle „Save & Flex“ bedeckt 100% der Fußsohle
Farbe: Schwarz
Standards: EN 20345:2011; S3, SRC