Sicherheitsschuhe, zum Schnüren, Concept Plus, Corner
Lieferant: U-Power
UC20014/38 UC20014/39 UC20014/40 UC20014/41 UC20014/42 UC20014/43 UC20014/44 UC20014/45 UC20014/46 UC20014/47 UC20014/48
114-3239EA 95.9 EUR
114-3239 114-3240 114-3241 114-3242 114-3243 114-3244 114-3245 114-3246 114-3247 114-3248 114-3249
Sicherheitsschuhe, zum Schnüren, Concept Plus, Corner
Schuhe und Stiefel
100% metallfreie Sicherheitsschuhe aus wasserabweisendem Rauleder mit abriebfestem Baycast Schutz und einer verschleißarmen, rutschhemmenden PU-Sohle.
  • Leichte, rutschhemmende Actiondry Einlegesohle aus EVA/Textil hält die Füße trocken; antimykotisch behandelt
  • Wingtex Tunnel-Futter mit Wabenstruktur sorgt für Atmungsaktivität und hervorragende Absorption
  • Stress-out Laschensystem ermöglicht einfaches Anziehen und sorgt für zusätzlichen Komfort beim Gehen
  • Natürliche Passform, Breite 11 für zusätzlichen Komfort
  • Airtoe Zehenschutzkappe aus Aluminium mit luftdurchlässiger Membran (200 J)
  • Leichte, flexible und metallfreie durchtrittsichere Zwischensohle „Save & Flex“ bedeckt 100% der Fußsohle
Farbe: Schwarz
Standards: EN 20345:2011; S3, SRC