Halbhohe Sicherheitsschuhe, zum Schnüren Concept Plus, Ascend
Lieferant: U-Power
UA10164/36 UA10164/37 UA10164/38 UA10164/39 UA10164/40 UA10164/41 UA10164/42 UA10164/43 UA10164/44 UA10164/45 UA10164/46 UA10164/47 UA10164/48
114-1016EA 94.1 EUR
114-1016 114-1017 114-1018 114-1019 114-1020 114-1021 114-1022 114-1023 114-1024 114-1025 114-1026 114-1027 114-1028
Halbhohe Sicherheitsschuhe, zum Schnüren Concept Plus, Ascend
Schuhe und Stiefel
Halbstiefel aus wasserabweisendem Glattleder mit einer verschleißarmen, rutschhemmenden PU-Sohle.
  • Leichte, rutschhemmende Actiondry Einlegesohle aus EVA/Textil hält die Füße trocken; antimykotisch behandelt
  • Wingtex Tunnel-Futter mit Bienenwabenstruktur sorgt für Atmungsaktivität und hervorragende Absorption
  • Stress-out Laschensystem ermöglicht einfaches Anziehen und sorgt für zusätzlichen Komfort beim Gehen
  • Natürliche Passform, Breite 11 für zusätzlichen Komfort
  • Airtoe Zehenschutzkappe aus Aluminium mit luftdurchlässiger Membran (200 J)
  • Leichte,
More Product Information
Bestellen
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable