Halbhohe ESD-Sicherheitsschuhe, zum Schnüren, Rock & Roll, Teak
Lieferant: U-Power
RR10304/43 RR10304/38 RR10304/39 RR10304/40 RR10304/41 RR10304/42 RR10304/44 RR10304/45 RR10304/46 RR10304/47 RR10304/36 RR10304/37 RR10304/48 RR10304/35
UPOWRR10304/43EA 111.2 EUR
UPOWRR10304/43 UPOWRR10304/38 UPOWRR10304/39 UPOWRR10304/40 UPOWRR10304/41 UPOWRR10304/42 UPOWRR10304/44 UPOWRR10304/45 UPOWRR10304/46 UPOWRR10304/47 UPOWRR10304/36 UPOWRR10304/37 UPOWRR10304/48 UPOWRR10304/35
Halbhohe ESD-Sicherheitsschuhe, zum Schnüren, Rock & Roll, Teak
Schuhe und Stiefel
100% metallfreie Sicherheitshalbstiefel aus wasserabweisendem Rauleder mit abriebfestem Baycast-Schutz und einer rutschfesten Zwei-Dichten-PU-Sohle.
  • Stoßdämpfende, antimykotisch behandelte PE-Einlegesohle
  • Wingtex Tunnel-Futter mit Bienenwabenstruktur sorgt für Atmungsaktivität und hervorragende Absorption
  • Stress-out Laschensystem ermöglicht einfaches Anziehen und sorgt für zusätzlichen Komfort beim Gehen
  • Natürliche Passform, Breite 11 für zusätzlichen Komfort
  • Schützende Airtoe Zehenkappe aus Aluminium mit luftdurchlässiger Membran (200 J)
  • Leichte, flexible und nicht-metallische durchtrittsichere Zwischensohle „Save & Flex“ bedeckt 100% der Fußsohle
Farbe: Schwarz
Colour: Black
Standards: EN 61340 (ESD); EN 20345:2011; S3, SRC