tri-Natriumcitrat Dihydrat 99,0-101,0% (durch nicht wässrige Titration), körnig, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Lieferant: Avantor
Synonyme:
Natriumcitrat tribasisch Dihydrat, Citronensäure Trinatriumsalz Dihydrat
3646-01EA
75.33
EUR
3646-01
3646-07
3646-R
tri-Natriumcitrat Dihydrat 99,0-101,0% (durch nicht wässrige Titration), körnig, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
tri-Natriumcitrat Dihydrat
Granular. Lot analysis on label.
- Lot analysis on label
Formel:
Na₃C₆H₅O₇·2H₂O Molecular Weight: 294.1 g/mol Schmelzpunkt: 150 Dichte: 1.70 g/cm³ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00150031 CAS-Nummer: 6132-04-3 EINECS: 200-675-3 Merck Index: 13,08675 |
|
Spezifikation Testergebnisse
Meets ACS Reagent Chemical Requirements | 99.0 - 101.0 % |
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use | 99.0 - 101.0 % |
ACS - Assay (C₆H₅Na₃O₇·2H₂O) (by non-aqueous titration) | 99.0 - 101.0 % |
ACS - pH of 5% Solution at 25°C | 7.0 - 9.0 |
ACS - Insoluble Matter | ≤0.005 % |
ACS - Chloride (Cl) | ≤0.003 % |
ACS - Sulfate (SO₄) | ≤0.005 % |
ACS - Ammonia (as NH₃) | ≤0.003 % |
ACS - Calcium (Ca) | ≤0.005 % |
Trace Impurities - ACS - Heavy Metals (as Pb) | ≤5 ppm |
Trace Impurities - Iron (Fe) | ≤5 ppm |