Polysorbat 80, J.T.Baker®
Lieferant: Avantor
Synonyme: Polyoxyethylen-sorbitan-monooleat, Polyethylenglycol-sorbitan-monooleat, Sorbitanmono(cis-9-octadecenoat), ethoxyliert, Sorbitanmonooleat, ethoxyliert
X257-09EA 0 EUR
X257-09 X257-01
Polysorbat 80, J.T.Baker®
Polysorbat 80
Polyoxyethylene (20) Sorbitan Monooleate
Schmelzpunkt: 100
Flammpunkt: 113
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00082107
CAS-Nummer: 9005-65-6
EINECS: 500-018-3
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use Passes Test
Identification (by IR) Passes Test
Not intended for Injectable Drug Use.