Sicherheitsstiefel, zum Schnüren, Rock & Roll, Klever UK
Lieferant: U-Power
RR70334/35 RR70334/36 RR70334/37 RR70334/38 RR70334/39 RR70334/40 RR70334/41 RR70334/42 RR70334/43 RR70334/44 RR70334/45 RR70334/46 RR70334/47 RR70334/48
UPOWRR70334/35EA 90.2 EUR
UPOWRR70334/35 UPOWRR70334/36 UPOWRR70334/37 UPOWRR70334/38 UPOWRR70334/39 UPOWRR70334/40 UPOWRR70334/41 UPOWRR70334/42 UPOWRR70334/43 UPOWRR70334/44 UPOWRR70334/45 UPOWRR70334/46 UPOWRR70334/47 UPOWRR70334/48
Sicherheitsstiefel, zum Schnüren, Rock & Roll, Klever UK
Schuhe und Stiefel
100% metallfreie Sicherheitsstiefel aus wasserabweisendem Pull-up-Rauleder mit PU-Schutzkappe und einer rutschfesten Zweidichten-PU-Sohle.
  • Komfortable, anatomisch geformte Einlegesohle Ergodry mit dualem PE/EVA-Stützsystem mit Textiloberfläche; antistatisch und antimykotisch behandelt
  • Warmes Pelzfutter
  • Stress-out Laschensystem ermöglicht einfaches Anziehen und sorgt für zusätzlichen Komfort beim Gehen
  • Natürliche Passform, Breite 11 für zusätzlichen Komfort
  • Airtoe Zehenschutzkappe aus Aluminium mit luftdurchlässiger Membran (200 J)
  • Leichte, flexible und metallfreie durchtrittsichere Zwischensohle „Save & Flex“ bedeckt 100% der Fußsohle
Farbe: Schwarz
Colour: Black
Standards: EN 20345:2011; S3, CI, SRC