Sicherheitsschuhe, zum Schnüren, The Roar, Joy
Lieferant: U-Power
SN20096/45 SN20096/47 SN20096/48 SN20096/44 SN20096/46 SN20096/35 SN20096/36 SN20096/37 SN20096/38 SN20096/39 SN20096/40 SN20096/41 SN20096/42 SN20096/43
UPOWSN20096/45EA 95.4 EUR
UPOWSN20096/45 UPOWSN20096/47 UPOWSN20096/48 UPOWSN20096/44 UPOWSN20096/46 UPOWSN20096/35 UPOWSN20096/36 UPOWSN20096/37 UPOWSN20096/38 UPOWSN20096/39 UPOWSN20096/40 UPOWSN20096/41 UPOWSN20096/42 UPOWSN20096/43
Sicherheitsschuhe, zum Schnüren, The Roar, Joy
Schuhe und Stiefel
Sicherheitsschuhe aus Veloursleder mit einer rutschfesten Zweidichten-PU-Sohle.
  • Leichte, rutschhemmende Actiondry Einlegesohle aus EVA/Textil hält die Füße trocken; antimykotisch behandelt
  • Wingtex Tunnel-Futter mit Bienenwabenstruktur sorgt für Atmungsaktivität und hervorragende Absorption
  • Natürliche Passform, Breite 11 für zusätzlichen Komfort
  • Airtoe Zehenschutzkappe aus Aluminium mit luftdurchlässiger Membran (200 J)
  • Leichte, flexible und metallfreie durchtrittsichere Zwischensohle „Save & Flex“ bedeckt 100% der Fußsohle
Farbe: Schwarz
Colour: Black
Standards: EN 20345:2011; S1P, SRC