Overalls, PP, mit Kapuze
Lieferant: VWR Collection
113-9292EA 121 EUR
113-9292 113-9294 113-9296 113-9298 113-9293 113-9289 113-9290 113-9291 113-9301
Overalls, PP, mit Kapuze
Einweg-Kleidung
Overalls aus PP-Vlies. Ideal für nicht kritische Anwendungen.
  • Mit Kapuze
  • Gummizug an Ärmeln, Hosenbeinen und Taille
  • Mit Reißverschluss
  • Latexfrei
Gewicht: 40 g/m²
Farbe: Weiß/blau/rot