Einkanalpipetten, fixes Volumen
Lieferant: Vitrex Medical A/S
560013 561013 562013 564013
MODU560013EA 34.4 EUR
MODU560013 MODU561013 MODU562013 MODU564013
Einkanalpipetten, fixes Volumen
Pipetten Mikropipetten
Diese Mikropipette mit fixem Volumen ist speziell für die Benutzung mit Diagnostik-Kits konstuiert. Bei einer Länge von 130 mm hat sie die ideale Größe für die Blutsammlung.
  • Zweistufiger Kolbenmechanismus
  • Spitzenkonus ist so konstruiert, dass die meisten VITREX® Kapillarröhrchen passen
  • Komplett autoklavierbar bei 121 °C und 15 psi
  • Farbkodiert für einfache Identifikation
  • Jede Pipette ist individuell kalibriert nach ISO 8655 Standards