Einweg-Probenehmer, DispoTube
Lieferant: BURKLE
5393-6620 5393-6630 5393-6621 5393-6631
300-0267EA 111.7 EUR
300-0267 300-0269 300-0268 300-0270
Einweg-Probenehmer, DispoTube
Probenehmer Probenehmer (Einweg)
Dieser DispoTube Einweg-Probenehmer eignet sich zur Probenahme von Flüssigkeiten. Der ergonomische Handgriff erleichtert das Arbeiten und ermöglicht einen guten Griff auch unter schwierigen Voraussetzungen, z. B. mit Handschuhen.
  • Allschicht- und Zielpunktproben möglich
  • Reinraumgefertigt
  • Optional gammastrahlensterilisiert
  • Kreuzkontamination wird komplett ausgeschlossen