Einweg-Probenehmer, TargetDispo
Lieferant: Bürkle
TargetDispo
300-0249EA 205.5 EUR
300-0249 300-0250 300-0251 300-0252
Einweg-Probenehmer, TargetDispo
Probenehmer Probenehmer (Einweg)
Mit dem TargetDispo Einweg-Probenehmer wird eine Zielpunktprobe an einer vorher genau bestimmten Position des Probengutes entnommen. Der Probenehmer wird geschlossen in das Pulver oder Granulat eingestochen und erst an der Entnahmestelle geöffnet und wieder geschlossen. Somit erhält man eine exakte Zielpunktprobe.
  • Einfache Entleerung durch Öffnung im Griff (Ø 14 mm)
  • Reinraumgefertigt
  • Optional gammastrahlensterilisiert
  • Kreuzkontamination wird komplett ausgeschlossen