Supelco® Spectroquant® Testkits, Sulfat
Lieferant: Merck
1.00617.0001 1.14548.0001 1.14564.0001 1.02532.0001 1.01812.0001
1.00617.0001EA 130 EUR
1.00617.0001 1.14548.0001 1.14564.0001 1.02532.0001 1.01812.0001
Supelco® Spectroquant® Testkits, Sulfat
Umwelt-Prüfkits
Alle Spectroquant® Testsätze eignen sich für die Verwendung mit den Spektralphotometern der Prove Reihe und mit Nova 60/60A Instrumenten. Tests können nicht nur mit Photometern und Spektralphotometern von Merck, sondern auch mit Photometern und Spektralphotometern anderer Hersteller verwendet werden (Programmierdetails auf Anfrage erhältlich). Spectroquant® Küvettentestkits
  • Sehr benutzerfreundliche, validierte Methoden
  • Alle notwendigen Reagenzien für die Analyse sind in den Zellen für die meisten der Testparameter enthalten
  • Verpackungsdesign schützt die Zellen vor Schwankungen der Temperatur und Feuchtigkeit während der Lagerung und des Transports
  • Der Barcode auf den Zellen gewährleistet die Wahl der korrekten Analysemethode, wodurch Fehler verhindert und Vorbereitungszeiten reduziert werden
Spectroquant® Reagenzientestkits
Hochstabile, gebrauchsfertige Reagenzienmischungen in einem benutzerfreundlichen Design.
Freie Wahl des geeigneten Küvettenformats je nach Messbereich.
Lange Haltbarkeit von bis zu 3 Jahren bei Raumtemperatur.
Automatische Auswahl der richtigen Methode mit Hilfe der AutoSelector-Barcode-Erkennung.
Hinweis: Der in der Tabelle unten aufgeführte Messbereich bezieht sich auf die Prove und Nova Instrumente. Für einige Testsätze ist der Messbereich für die Spectroquant® Multy und Move 100 Geräte möglicherweise reduziert.